2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303105-1G
APOSPC303105-1GEA
0
EUR
APOSPC303105-1G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412191 CAS-Nummer: 129604-28-0 |