4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303114-1G
APOSPC303114-1GEA
94.4
EUR
APOSPC303114-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196593 CAS-Nummer: 1206593-29-4 |