4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303115-1G
APOSPC303115-1GEA
0
EUR
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025405 CAS-Nummer: 916420-84-3 |