2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303117-1G
PC303117-5G
PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA
0
EUR
APOSPC303117-1G
APOSPC303117-5G
APOSPC303117-10G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14155638 CAS-Nummer: 279252-26-5 UN: 3265 ADR: 8,III |