2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303118-1G
APOSPC303118-1GEA
0
EUR
APOSPC303118-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₅F₇O₂ Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258675 CAS-Nummer: 1017778-54-9 |