2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303125-1G
APOSPC303125-1GEA
339
EUR
APOSPC303125-1G
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)phenylacetic acid
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₉F₅O₃S Molecular Weight: 292,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652490 CAS-Nummer: 1240257-85-5 |