4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Butoxy-2,6-difluoroaniline
PC303126-1G
APOSPC303126-1GEA
271
EUR
APOSPC303126-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline
Formel:
C₁₀H₁₃F₂NO Molecular Weight: 201,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201028 CAS-Nummer: 1373920-83-2 |