2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303132-10G
PC303132-5G
PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA
485
EUR
APOSPC303132-10G
APOSPC303132-5G
APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986858 CAS-Nummer: 103995-81-9 UN: 1759 ADR: 8,III |