2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303133-1G
APOSPC303133-1GEA 0 EUR
APOSPC303133-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₈H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 207.15 g/mol
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832304
CAS-Nummer: 131395-23-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III