2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
PC303135-1G
APOSPC303135-1GEA 159 EUR
APOSPC303135-1G
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Molecular Weight: 263.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201062
CAS-Nummer: 1706428-65-0