4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303137-1G
PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA
0
EUR
APOSPC303137-1G
APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986860 CAS-Nummer: 1706436-25-0 |