2,4-Difluor-3-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303140-1G
APOSPC303140-1GEA 0 EUR
APOSPC303140-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzylamin 97%
2,4-Difluor-3-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115935
CAS-Nummer: 717094-51-4
UN: 2735
ADR: 8,III