2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 264 EUR
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14155640
CAS-Nummer: 474024-26-5