2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303146-1G
APOSPC303146-1GEA
339
EUR
APOSPC303146-1G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054184 CAS-Nummer: 1706435-08-6 |