5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303162-5G
PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA
574
EUR
APOSPC303162-5G
APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₈H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986859 CAS-Nummer: 1706461-21-3 |