3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303166-1G
APOSPC303166-1GEA 300 EUR
APOSPC303166-1G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O
Molecular Weight: 257,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394788
CAS-Nummer: 1261645-17-3