2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303178-1G
APOSPC303178-1GEA
676
EUR
APOSPC303178-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂Cl₃F₃O₂S Molecular Weight: 313,509 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054229 CAS-Nummer: 1706458-88-9 |