3-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303185-1G
APOSPC303185-1GEA 843 EUR
APOSPC303185-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922595
CAS-Nummer: 1208077-31-9
UN: 1759
ADR: 8,III