3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303186-1G
APOSPC303186-1GEA
676
EUR
APOSPC303186-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂Cl₂F₄O₂S Molecular Weight: 297,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054228 CAS-Nummer: 1706458-27-6 |