3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303187-1G
APOSPC303187-1GEA 1120 EUR
APOSPC303187-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₂F₄O₂S
Molecular Weight: 297,054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054231
CAS-Nummer: 1706461-25-7