4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303189-1G
APOSPC303189-1GEA
676
EUR
APOSPC303189-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₈ClF₃O₃S Molecular Weight: 288,671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054232 CAS-Nummer: 1706446-86-7 |