2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303190-1G
APOSPC303190-1GEA
731
EUR
APOSPC303190-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂Cl₃F₃O₂S Molecular Weight: 313,509 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054221 CAS-Nummer: 1706446-71-0 |