2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303198-1G
APOSPC303198-1GEA
788
EUR
APOSPC303198-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClF₂O₃S Molecular Weight: 242,628 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17282234 CAS-Nummer: 1341660-99-8 |