4-Chloro-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303208-1G
APOSPC303208-1GEA
788
EUR
APOSPC303208-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Chloro-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₂F₂O₂S Molecular Weight: 247,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054249 CAS-Nummer: 1706435-19-9 UN: 1759 ADR: 8,III |