2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303216-1G
APOSPC303216-1GEA
845
EUR
APOSPC303216-1G
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₉F₄N Molecular Weight: 207,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103370 CAS-Nummer: 1824271-19-3 |