6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303219-1G
APOSPC303219-1GEA
845
EUR
APOSPC303219-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂FO₂S Molecular Weight: 243,083 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054215 CAS-Nummer: 1706461-23-5 |