2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303221-1G
APOSPC303221-1GEA
866
EUR
APOSPC303221-1G
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClF₅O₃S₂ Molecular Weight: 332,696 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054237 CAS-Nummer: 1706447-05-3 |