2,4-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303227-1G
APOSPC303227-1GEA 899 EUR
APOSPC303227-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,4-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Molecular Weight: 242,628 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054212
CAS-Nummer: 1706458-65-2