2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303230-1G
PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA
0
EUR
APOSPC303230-1G
APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399733 CAS-Nummer: 1261852-46-3 |