3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303233-1G
APOSPC303233-1GEA
899
EUR
APOSPC303233-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇Cl₂FO₃S Molecular Weight: 273,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054225 CAS-Nummer: 1706430-92-3 |