4-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303234-1G
APOSPC303234-1GEA
899
EUR
APOSPC303234-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₂F₂O₂S Molecular Weight: 247,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922627 CAS-Nummer: 1208077-94-4 |