2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303238-1G
APOSPC303238-1GEA
956
EUR
APOSPC303238-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₄O₃S Molecular Weight: 292,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054243 CAS-Nummer: 1706435-15-5 |