4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303239-1G
PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA
0
EUR
APOSPC303239-1G
APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₆F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986831 CAS-Nummer: 1706436-17-0 |