2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303245-1G
APOSPC303245-1GEA
0
EUR
APOSPC303245-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂FO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054219 CAS-Nummer: 1706430-87-6 |