2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303247-1G
APOSPC303247-1GEA
0
EUR
APOSPC303247-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClF₆O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054227 CAS-Nummer: 1706439-13-5 |