3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303248-1G
APOSPC303248-1GEA
1640
EUR
APOSPC303248-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃BrClF₃O₃S Molecular Weight: 339,514 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054230 CAS-Nummer: 1706446-78-7 |