3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303249-1G
APOSPC303249-1GEA
1020
EUR
APOSPC303249-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂FO₃S Molecular Weight: 259,082 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054214 CAS-Nummer: 1706458-23-2 |