3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303250-1G
APOSPC303250-1GEA
1020
EUR
APOSPC303250-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClF₂O₃S Molecular Weight: 256,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24284208 CAS-Nummer: 1552934-62-9 |