4-Ethoxy-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303251-1G
APOSPC303251-1GEA
1020
EUR
APOSPC303251-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClF₂O₃S Molecular Weight: 256,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17282233 CAS-Nummer: 293299-90-8 |