3-Bromo-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303255-1G
APOSPC303255-1GEA
1080
EUR
APOSPC303255-1G
3-Bromo-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClF₅O₂S₂ Molecular Weight: 381,566 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054233 CAS-Nummer: 1706453-16-8 |