2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303256-1G
PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA
1160
EUR
APOSPC303256-1G
APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986854 CAS-Nummer: 1706430-83-2 |