3-Ethoxy-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303258-1G
APOSPC303258-1GEA
1210
EUR
APOSPC303258-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClF₂O₃S Molecular Weight: 256,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054223 CAS-Nummer: 1706439-10-2 |