4-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303260-1G
APOSPC303260-1GEA
1250
EUR
APOSPC303260-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClF₂O₃S Molecular Weight: 256,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24076694 CAS-Nummer: 1519155-45-3 |