4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303261-1G
APOSPC303261-1GEA
1250
EUR
APOSPC303261-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₄O₂S Molecular Weight: 276,636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054246 CAS-Nummer: 1706458-75-4 |