2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303262-1G
APOSPC303262-1GEA
1280
EUR
APOSPC303262-1G
2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClF₆O₂S₂ Molecular Weight: 320,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054234 CAS-Nummer: 1706447-01-9 |