4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303264-1G
APOSPC303264-1GEA
1400
EUR
APOSPC303264-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₈ClF₃O₃S Molecular Weight: 288,671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054248 CAS-Nummer: 1706435-16-6 |