3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303265-1G
APOSPC303265-1GEA
1510
EUR
APOSPC303265-1G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅BrClF₅O₂S₂ Molecular Weight: 395,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054247 CAS-Nummer: 1706431-07-3 |