4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303267-1G
APOSPC303267-1GEA 1740 EUR
APOSPC303267-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂FO₃S
Molecular Weight: 259,082 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054240
CAS-Nummer: 1706435-13-3
UN: 1759
ADR: 8,III