4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303268-1G
APOSPC303268-1GEA
1510
EUR
APOSPC303268-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇Cl₂FO₃S Molecular Weight: 273,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054241 CAS-Nummer: 1706430-95-6 |