3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303270-1G
APOSPC303270-1GEA 1630 EUR
APOSPC303270-1G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂F₅O₂S₂
Molecular Weight: 337,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054236
CAS-Nummer: 1706462-61-4